7-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918376-1G OR918376-250MG
APOSOR918376-1GEA 541 EUR
APOSOR918376-1G APOSOR918376-250MG
7-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde 95%
7-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11053948
CAS nummer: 724791-20-2