2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918414-1G OR918414-250MG
APOSOR918414-1GEA 468 EUR
APOSOR918414-1G APOSOR918414-250MG
2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827508
CAS nummer: 288089-52-1