Methyl 1-sec-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918478-1G OR918478-5G
APOSOR918478-1GEA 184 EUR
APOSOR918478-1G APOSOR918478-5G
Methyl 1-sec-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Methyl 1-sec-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21641342
CAS nummer: 1363166-32-8