2-Cyano-4-methyl biphenyl 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918479-10G OR918479-1G OR918479-5G
APOSOR918479-10GEA 132 EUR
APOSOR918479-10G APOSOR918479-1G APOSOR918479-5G
2-Cyano-4-methyl biphenyl 95%
2-Cyano-4-methyl biphenyl
Formule: C₁₄H₁₁N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06411093
CAS nummer: 64113-85-5