5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918523-1G OR918523-250MG
APOSOR918523-1GEA 149 EUR
APOSOR918523-1G APOSOR918523-250MG
5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde 95%
5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02614961
CAS nummer: 22868-59-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable