1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-ylamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918526-1G OR918526-250MG
APOSOR918526-1GEA 631 EUR
APOSOR918526-1G APOSOR918526-250MG
1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-ylamine hydrochloride 95%
1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-ylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26793861
CAS nummer: 155137-22-7