2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR918527-1G OR918527-250MG OR918527-5G
APOSOR918527-1GEA 114 EUR
APOSOR918527-1G APOSOR918527-250MG APOSOR918527-5G
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol 97%
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol
Formule: C₅H₃ClN₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11847780
CAS nummer: 15128-85-5