1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918581-1G OR918581-5G
APOSOR918581-1GEA 32.2 EUR
APOSOR918581-1G APOSOR918581-5G
1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone 96%
1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone
Formule: C₁₂H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11113485
CAS nummer: 6136-71-6