Thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918586-1G OR918586-250MG
APOSOR918586-1GEA 768 EUR
APOSOR918586-1G APOSOR918586-250MG
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 96%
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13659442
CAS nummer: 478149-00-7