2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918606-1G OR918606-250MG
APOSOR918606-1GEA 884 EUR
APOSOR918606-1G APOSOR918606-250MG
2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde 95%
2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23705594
CAS nummer: 116475-68-4