4-((2-Chloroethyl)(methyl)amino)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918636-100G OR918636-25G OR918636-500G
APOSOR918636-100GEA 210 EUR
APOSOR918636-100G APOSOR918636-25G APOSOR918636-500G
4-((2-Chloroethyl)(methyl)amino)benzaldehyde 98%
4-((2-Chloroethyl)(methyl)amino)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00071777
CAS nummer: 94-31-5