4-(1-Hydroxy-ethyl)-benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(1-Hydroxyethyl)benzoic acid
OR918652-1G OR918652-250MG
APOSOR918652-1GEA 152 EUR
APOSOR918652-1G APOSOR918652-250MG
4-(1-Hydroxy-ethyl)-benzoic acid 95%
4-(1-Hydroxy-ethyl)-benzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00870634
CAS nummer: 97364-15-3