N-(3-Formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)acetamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918721-1G OR918721-250MG
APOSOR918721-1GEA 402 EUR
APOSOR918721-1G APOSOR918721-250MG
N-(3-Formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)acetamide 95%
N-(3-Formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)acetamide
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09675014
CAS nummer: 932186-53-3