2-Methyl-3H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918771-1G OR918771-5G
APOSOR918771-1GEA 90.6 EUR
APOSOR918771-1G APOSOR918771-5G
2-Methyl-3H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one 95%
2-Methyl-3H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one
Formule: C₇H₆N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09863154
CAS nummer: 18678-13-2