1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR918813-100MG OR918813-250MG
APOSOR918813-100MGEA 89.2 EUR
APOSOR918813-100MG APOSOR918813-250MG
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride 95+%
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Formule: C₈H₁₃NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13193037
CAS nummer: 133382-42-0