1,2-Dimethoxy-4-ethylbenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918848-1G OR918848-250MG
APOSOR918848-1GEA 687 EUR
APOSOR918848-1G APOSOR918848-250MG
1,2-Dimethoxy-4-ethylbenzene 95%
1,2-Dimethoxy-4-ethylbenzene
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673001
CAS nummer: 5888-51-7