4,4'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: [2,2'-Bipyridine]-4,4'-diol
OR918861-1G OR918861-250MG
APOSOR918861-1GEA 232 EUR
APOSOR918861-1G APOSOR918861-250MG
4,4'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine 95%
4,4'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188.183 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08704189
CAS nummer: 90770-88-0