6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR918875-1G OR918875-250MG
APOSOR918875-1GEA 87.6 EUR
APOSOR918875-1G APOSOR918875-250MG
6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 97%
6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formule: C₇H₆BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11559050
CAS nummer: 1083181-43-4