2-Ethoxyethanesulphonyl chloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918902-1G OR918902-5G
APOSOR918902-1GEA 139 EUR
APOSOR918902-1G APOSOR918902-5G
2-Ethoxyethanesulphonyl chloride 96%
2-Ethoxyethanesulphonyl chloride
Formule: C₄H₉ClO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10032392
CAS nummer: 69371-75-1