6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR918922-100MG OR918922-250MG
APOSOR918922-100MGEA 35.1 EUR
APOSOR918922-100MG APOSOR918922-250MG
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09749983
CAS nummer: 1000341-64-9