4,5-Dichloro-2-methylpyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918935-1G OR918935-250MG
APOSOR918935-1GEA 125 EUR
APOSOR918935-1G APOSOR918935-250MG
4,5-Dichloro-2-methylpyrimidine 98%
4,5-Dichloro-2-methylpyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16987924
CAS nummer: 26740-71-6