1-(3-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918940-1G OR918940-5G
APOSOR918940-1GEA 107 EUR
APOSOR918940-1G APOSOR918940-5G
1-(3-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 95%
1-(3-Methoxypyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18256469
CAS nummer: 379227-03-9