2-Chloro-6-hydroxy-7-methylpurine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918947-1G OR918947-250MG
APOSOR918947-1GEA 356 EUR
APOSOR918947-1G APOSOR918947-250MG
2-Chloro-6-hydroxy-7-methylpurine 95%
2-Chloro-6-hydroxy-7-methylpurine
Formule: C₆H₅ClN₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047225
CAS nummer: 16017-76-8