2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR918977-1G OR918977-250MG
APOSOR918977-1GEA 255 EUR
APOSOR918977-1G APOSOR918977-250MG
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06589847
CAS nummer: 149806-11-1