1-Isopropyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919032-1G OR919032-5G
APOSOR919032-1GEA 220 EUR
APOSOR919032-1G APOSOR919032-5G
1-Isopropyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11695054
CAS nummer: 30186-45-9