5-(Ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919040-1G OR919040-5G
APOSOR919040-1GEA 249 EUR
APOSOR919040-1G APOSOR919040-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
5-(Ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05863424
CAS nummer: 952569-58-3