2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919063-1G OR919063-5G
APOSOR919063-1GEA 330 EUR
APOSOR919063-1G APOSOR919063-5G
2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride 95%
2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18252291
CAS nummer: 24290-47-9