Fmoc-(S)-3-Cyclopentylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-cyclopentylpropanoic acid
OR919154-1G OR919154-250MG OR919154-500MG
APOSOR919154-1GEA 658 EUR
APOSOR919154-1G APOSOR919154-250MG APOSOR919154-500MG
Fmoc-(S)-3-Cyclopentylalanine 97%
Fmoc-(S)-3-Cyclopentylalanine
Formule: C₂₃H₂₅NO₄
MW: 379.449 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094886
CAS nummer: 371770-32-0