3-(Thiophen-3-yl)propan-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(3-Thienyl)-1-propanol
OR919164-1G OR919164-250MG
APOSOR919164-1GEA 260 EUR
APOSOR919164-1G APOSOR919164-250MG
3-(Thiophen-3-yl)propan-1-ol 95%
3-(Thiophen-3-yl)propan-1-ol
Formule: C₇H₁₀OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09927266
CAS nummer: 20905-98-0