6,7-Dihydro-1,7-naphthyridin-8(5H)-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919197-1G OR919197-250MG
APOSOR919197-1GEA 309 EUR
APOSOR919197-1G APOSOR919197-250MG
6,7-Dihydro-1,7-naphthyridin-8(5H)-one 98%
6,7-Dihydro-1,7-naphthyridin-8(5H)-one
Formule: C₈H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16658787
CAS nummer: 301666-63-7