3-Methylbenzoyl cyanide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919252-1G OR919252-250MG
APOSOR919252-1GEA 505 EUR
APOSOR919252-1G APOSOR919252-250MG
3-Methylbenzoyl cyanide 95%
3-Methylbenzoyl cyanide
Formule: C₉H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658475
CAS nummer: 5955-74-8