3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919394-1G OR919394-5G
APOSOR919394-1GEA 185 EUR
APOSOR919394-1G APOSOR919394-5G
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13152308
CAS nummer: 69574-07-8