2,2-Dimethyloxan-4-ol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919422-1G OR919422-5G
APOSOR919422-1GEA 203 EUR
APOSOR919422-1G APOSOR919422-5G
2,2-Dimethyloxan-4-ol 96%
2,2-Dimethyloxan-4-ol
Formule: C₇H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01549685
CAS nummer: 24945-13-9