3,6-Dimethoxy-4-hydroxypyridazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919494-1G OR919494-250MG
APOSOR919494-1GEA 760 EUR
APOSOR919494-1G APOSOR919494-250MG
3,6-Dimethoxy-4-hydroxypyridazine 95%
3,6-Dimethoxy-4-hydroxypyridazine
Formule: C₆H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23701100
CAS nummer: 1428532-82-4