4-(5-Formylpyridin-2-yl)piperazine, N1-BOC protected 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9195-1G OR9195-100MG OR9195-250MG
APOSOR9195-1GEA 333 EUR
APOSOR9195-1G APOSOR9195-100MG APOSOR9195-250MG
4-(5-Formylpyridin-2-yl)piperazine, N1-BOC protected 97%
4-(5-Formylpyridin-2-yl)piperazine, N1-BOC protected
Formule: C₁₅H₂₁N₃O₃
Smeltpunt: 122…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271923
CAS nummer: 479226-10-3