3-Chloro-4-nitro-1H-indole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919520-1G OR919520-5G
APOSOR919520-1GEA 184 EUR
APOSOR919520-1G APOSOR919520-5G
3-Chloro-4-nitro-1H-indole 95%
3-Chloro-4-nitro-1H-indole
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22689792
CAS nummer: 208511-07-3