Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919522-1G OR919522-250MG
APOSOR919522-1GEA 438 EUR
APOSOR919522-1G APOSOR919522-250MG
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate 95%
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate
Formule: C₈H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23381105
CAS nummer: 78167-68-7