(R)-Methyl 3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR919615-250MG OR919615-1G
APOSOR919615-250MGEA 382 EUR
APOSOR919615-250MG APOSOR919615-1G
(R)-Methyl 3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
(R)-Methyl 3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
Formule: C₇H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22690391
CAS nummer: 1416444-91-1