3-(Methoxymethoxy)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919866-1G OR919866-5G
APOSOR919866-1GEA 322 EUR
APOSOR919866-1G APOSOR919866-5G
3-(Methoxymethoxy)aniline 95%
3-(Methoxymethoxy)aniline
Formule: C₈H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21195211
CAS nummer: 96649-05-7