5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenylacetylene
OR9200-1G OR9200-250MG
APOSOR9200-1GEA 455 EUR
APOSOR9200-1G APOSOR9200-250MG
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole 97%
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole
Formule: C₁₁H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08435847
CAS nummer: 501944-63-4