6-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920346-1G OR920346-250MG
APOSOR920346-1GEA 296 EUR
APOSOR920346-1G APOSOR920346-250MG
6-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
6-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formule: C₈H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690135
CAS nummer: 80862-08-4