5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920360-1G OR920360-250MG
APOSOR920360-1GEA 101 EUR
APOSOR920360-1G APOSOR920360-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₄ClN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20482240
CAS nummer: 1315364-91-0