5-(Isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9204-1G OR9204-250MG
APOSOR9204-1GEA 542 EUR
APOSOR9204-1G APOSOR9204-250MG
5-(Isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxole 97%
5-(Isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxole
May form small amount of sediment
Formule: C₉H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08435909
CAS nummer: 71217-46-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III