5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920667-100MG OR920667-1G OR920667-250MG
APOSOR920667-100MGEA 0 EUR
APOSOR920667-100MG APOSOR920667-1G APOSOR920667-250MG
5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95%
5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formule: C₅H₄Cl₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19443343
CAS nummer: 6794-35-0