8-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920734-1G OR920734-250MG
APOSOR920734-1GEA 595 EUR
APOSOR920734-1G APOSOR920734-250MG
8-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one 98%
8-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Formule: C₆H₄ClN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21640309
CAS nummer: 1020042-77-6