5-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920735-1G OR920735-250MG
APOSOR920735-1GEA 869 EUR
APOSOR920735-1G APOSOR920735-250MG
5-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07778334
CAS nummer: 116854-10-5