N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920806-1G OR920806-250MG
APOSOR920806-1GEA 433 EUR
APOSOR920806-1G APOSOR920806-250MG
N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Formule: C₅H₉N₃·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19689724
CAS nummer: 948572-94-9