6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920838-1G OR920838-5G
APOSOR920838-1GEA 61.4 EUR
APOSOR920838-1G APOSOR920838-5G
6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine 97%
6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine
Formule: C₅H₆ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19203440
CAS nummer: 64068-00-4