7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR920868-1G OR920868-250MG
APOSOR920868-1GEA 456 EUR
APOSOR920868-1G APOSOR920868-250MG
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride 98%
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride
Formule: C₈H₁₆N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26743659
CAS nummer: 1588441-26-2