(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9209-1G OR9209-250MG
APOSOR9209-1GEA 436 EUR
APOSOR9209-1G APOSOR9209-250MG
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271943
CAS nummer: 876728-39-1
UN: 3259
ADR: 8,III